Drukuj
Ftalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
79760-1G 79760-50G 79760-5G
SIAL79760-1GEA 280 PLN
SIAL79760-1G SIAL79760-50G SIAL79760-5G
Ftalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Ftalaldehyd
Formuła: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 54…56 °C
Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 132
Numer MDL: MFCD00003335
Numer CAS: 643-79-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-402-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 II