Drukuj
Dichlorowodorek m-fenylenodiaminy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichlorek m-fenylenodiamonium
78450-100G 78450-500G
SIAL78450-100GEA 724 PLN
SIAL78450-100G SIAL78450-500G
Dichlorowodorek m-fenylenodiaminy, Sigma-Aldrich®
Dichlorowodorek m-fenylenodiaminy
Formuła: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181.06 g/mol
Temp. topnienia: 277…278 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012975
Numer CAS: 541-69-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-790-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III