Drukuj
Cyjanek trimetylosililu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
73328-250ML-F 73328-50ML-F
SIAL73328-250ML-FEA 3860 PLN
SIAL73328-250ML-F SIAL73328-50ML-F
Cyjanek trimetylosililu, Sigma-Aldrich®
Cyjanek trimetylosililu
Formuła: C₄H₉NSi
Temp. Wrzenia: 114 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 11 °C
Gęstość: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 1 °C
Numer MDL: MFCD00001765
Numer CAS: 7677-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-657-3
Jednostka: 3383
ADR: 6.1,I