Drukuj
pentacyjanonitrozylożelazian (III) disodu ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, Sodium nitrosopentacyanoferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide dihydrate
71778-100G 71778-25G
71778-100GEA 829 PLN
71778-100G 71778-25G
pentacyjanonitrozylożelazian (III) disodu ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
pentacyjanonitrozylożelazian (III) disodu
Formuła: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
MW: 297.95 g/mol
Gęstość: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149192
Numer CAS: 13755-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 238-373-9
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08722
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 3000 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)₆]₄⁻) Max. 200 ppm
Hexacyanoferrate(III) ([Fe(CN)₆]₃⁻) Max. 100 ppm