Drukuj
Heksafluorofosforan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
70956-250G 70956-50G 70956-5G
SIAL70956-250GEA 3740 PLN
SIAL70956-250G SIAL70956-50G SIAL70956-5G
Heksafluorofosforan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Heksafluorofosforan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła: C₈H₁₅F₆N₂P
Temp. Wrzenia: ∼200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼6 °C
Gęstość: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD03093295
Numer CAS: 174501-64-5