Drukuj
1-naftolobenzeina, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
70480-10G 70480-50G
70480-10GEA 621 PLN
70480-10G 70480-50G
1-naftolobenzeina, Supelco®
1-naftolobenzeina
Formuła: C₂₇H₁₈O₂
Temp. topnienia: 243…245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078492
Numer CAS: 145-50-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-656-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128c0747816e42f12bc2658d162b382239f30271&vid=39939353e0a41ecf6c6d1103d099965c437d05f2&prid=web&clid=SAPDAM