Drukuj
Potassium tellurite, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: tritlenek dipotasu telluru
60539-10G 60539-50G
SIAL60539-10GEA 287 PLN
SIAL60539-10G SIAL60539-50G
Potassium tellurite, Sigma-Aldrich®
Potassium tellurite
Formuła: K₂TeO₃
MW: 253.79 g/mol
Numer MDL: MFCD00011379
Numer CAS: 7790-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-213-1
Jednostka: 3284
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07850