Drukuj
chlorek 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylo-2H-tetrazolowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Iodonitrotetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium violet, INT, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, Iodonitrotetrazolium violet, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
58030-1G-F 58030-25G-F 58030-5G-F
SIAL58030-1G-FEA 1010 PLN
SIAL58030-1G-F SIAL58030-25G-F SIAL58030-5G-F
chlorek 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylo-2H-tetrazolowy, Sigma-Aldrich®
chlorek 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylo-2H-tetrazolowy
Formuła: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Temp. topnienia: 227…229 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011961
Numer CAS: 146-68-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-676-2