Drukuj
(Iodomethyl)trimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
57903-25ML 57903-5ML
SIAL57903-25MLEA 1300 PLN
SIAL57903-25ML SIAL57903-5ML
(Iodomethyl)trimethylsilane, Sigma-Aldrich®
(Iodomethyl)trimethylsilane
Formuła: C₄H₁₁ISi
Temp. Wrzenia: 139 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,4301 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001077
Numer CAS: 4206-67-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-123-6