Drukuj
węglan sodu dekahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Soda
M-Clarity™ quality level = MQ100
577782-1KG 577782-250G
SIAL577782-1KGEA 1670 PLN
SIAL577782-1KG SIAL577782-250G
węglan sodu dekahydrat, Sigma-Aldrich®
węglan sodu dekahydrat
Formuła: Na₂CO₃·10H₂O
MW: 286.14 g/mol
Temp. topnienia: 33
Gęstość: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149178
Numer CAS: 6132-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8