Drukuj
Tri-tert-butylphosphine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tri-t-butylphosphine, Tris(1,1-dimethylethyl)phosphine
M-Clarity™ quality level = MQ100
570958-10G 570958-1G 570958-5G
SIAL570958-10GEA 3450 PLN
SIAL570958-10G SIAL570958-1G SIAL570958-5G
Tri-tert-butylphosphine, Sigma-Aldrich®
Tri-tert-butylphosphine
Formuła: C₁₂H₂₇P
MW: 202.32 g/mol
Numer MDL: MFCD00015006
Numer CAS: 13716-12-6
Numer WE (dawny EINECS): 237-266-4
Jednostka: 2846
ADR: 4.2 I