Drukuj
4-Bromo-m-toluonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
566365-25G 566365-5G
SIAL566365-25GEA 1380 PLN
SIAL566365-25G SIAL566365-5G
4-Bromo-m-toluonitryl, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-m-toluonitryl
Formuła: C₈H₆BrN
Temp. Wrzenia: 78…82 °C (0,3 mmHg)
Temp. topnienia: 55 °C
Numer MDL: MFCD00031538
Numer CAS: 41963-20-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III