Drukuj
Chlorek 3-metoksybenzenosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
556165-1G 556165-5G
SIAL556165-1GEA 347 PLN
SIAL556165-1G SIAL556165-5G
Chlorek 3-metoksybenzenosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek 3-metoksybenzenosulfonowy
Formuła: C₇H₇ClO₃S
Temp. Wrzenia: 86…98 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD01318155
Numer CAS: 10130-74-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II