Drukuj

Zinc bromide dihydrate, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo


M-Clarity™ quality level = MQ100

546739-100G 546739-500G
SIAL546739-100GEA 276 PLN
SIAL546739-100G SIAL546739-500G
Zinc bromide dihydrate, Sigma-Aldrich®
Zinc bromide dihydrate
Formuła: Br₂Zn·2H₂O
MW: 261.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 18921-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-718-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR