Drukuj
4,4'-Oksydianilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
516805-100G 516805-500G
SIAL516805-100GEA 320 PLN
SIAL516805-100G SIAL516805-500G
4,4'-Oksydianilina, Sigma-Aldrich®
4,4'-Oksydianilina
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O
Temp. Wrzenia: 389 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 184 °C
Temp. Zapłonu: 218 °C
Numer MDL: MFCD00007863
Numer CAS: 101-80-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-977-0