Drukuj
Kwas 3,3,3-trifluoropropionowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,3,3-Trifluoropropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
498203-25ML 498203-5ML
SIAL498203-25MLEA 2900 PLN
SIAL498203-25ML SIAL498203-5ML
Kwas 3,3,3-trifluoropropionowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3,3,3-trifluoropropionowy
Formuła: C₃H₃F₃O₂
MW: 128.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 153
Temp. topnienia: 0
Gęstość: 1.441 g/cm³ (27 °C)
Numer MDL: MFCD00153292
Numer CAS: 2516-99-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II