Drukuj
(Trifluorometylo)trimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
488712-25ML 488712-5ML
SIAL488712-25MLEA 1550 PLN
SIAL488712-25ML SIAL488712-5ML
(Trifluorometylo)trimetylosilan, Sigma-Aldrich®
(Trifluorometylo)trimetylosilan
Formuła: C₄H₉F₃Si
Temp. Wrzenia: 55,5 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00145454
Numer CAS: 81290-20-2