Drukuj
2,2'-Metyloiminodietanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: N-Metylodietanoloamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
471828-25ML 471828-18L 471828-250ML 471828-2L
SIAL471828-25MLEA 172 PLN
SIAL471828-25ML SIAL471828-18L SIAL471828-250ML SIAL471828-2L
2,2'-Metyloiminodietanol, Sigma-Aldrich®
2,2'-Metyloiminodietanol
Formuła: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
MW: 119.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 247
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 137
Numer MDL: MFCD00002848
Numer CAS: 105-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-312-7