Drukuj
2,2`-butyloiminodietanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Butyldiethanolamine, N,N-Diethanolbutylamine, N-N-Butyldiethanolamine, N-Butyl-2,2'-iminodiethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
471240-500ML 471240-2L
SIAL471240-500MLEA 248 PLN
SIAL471240-500ML SIAL471240-2L
2,2`-butyloiminodietanol, Sigma-Aldrich®
2,2`-butyloiminodietanol
Formuła: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
MW: 161.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 273
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0.9681 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 125
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002856
Numer CAS: 102-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-055-0