Drukuj
4-Fluoro-2-trifluorometylobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
436097-1G 436097-5G
SIAL436097-1GEA 0 PLN
SIAL436097-1G SIAL436097-5G
4-Fluoro-2-trifluorometylobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-2-trifluorometylobenzaldehyd
Formuła: C₈H₄F₄O
Temp. Wrzenia: 114 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00061313
Numer CAS: 90176-80-0
Jednostka: 1989
ADR: 3,III