Drukuj
(±)-2-Metylotetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
414247-100ML 414247-1L 414247-2L
SIAL414247-100MLEA 0 PLN
SIAL414247-100ML SIAL414247-1L SIAL414247-2L
(±)-2-Metylotetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Metylotetrahydrofuran
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 79
Temp. topnienia: –136 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –12 °C (zamknięty kubek)
Numer MDL: MFCD00005367
Numer CAS: 96-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-507-4
Jednostka: 2536
ADR: 3 II