Drukuj
1-(2-Pirydylo)piperazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
408166-25ML 408166-5ML
SIAL408166-25MLEA 976 PLN
SIAL408166-25ML SIAL408166-5ML
1-(2-Pirydylo)piperazyna, Sigma-Aldrich®
1-(2-Pirydylo)piperazyna
Formuła: C₉H₁₃N₃
Temp. Wrzenia: 293 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 85…87 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006216
Numer CAS: 34803-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 252-220-3