Drukuj
1,3-Dimetylomocznik, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
40410-1KG 40410-50G
SIAL40410-1KGEA 203 PLN
SIAL40410-1KG SIAL40410-50G
1,3-Dimetylomocznik, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimetylomocznik
Formuła: C₃H₈N₂O
Temp. Wrzenia: 268 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 96 °C
Gęstość: 1,142 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008286
Numer CAS: 96-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-498-7