Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
M-Clarity™ quality level = MQ100
39931-50G-F
39931-5G-F
SIAL39931-50G-FEA
2700
PLN
SIAL39931-50G-F
SIAL39931-5G-F
Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła:
C₈H₁₅BF₄N₂ MW: 226.02 g/mol Temp. Wrzenia: ∼200 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –71 °C Gęstość: 1.2 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C |
Numer MDL:
MFCD03095449 Numer CAS: 174501-65-6 |