Drukuj
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
M-Clarity™ quality level = MQ200
395102-1G 395102-5G
SIAL395102-1GEA 309 PLN
SIAL395102-1G SIAL395102-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Formuła: C₂₁H₂₁O₃P
Temp. Wrzenia: 446 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 135 °C
Numer MDL: MFCD00014896
Numer CAS: 855-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-723-0