Drukuj
Metyloamina 2 mol/l in methanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Aminomethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
395048-100ML 395048-800ML
SIAL395048-100MLEA 514 PLN
SIAL395048-100ML SIAL395048-800ML
Metyloamina 2 mol/l in methanol, Sigma-Aldrich®
Metyloamina
Formuła: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 48
Temp. topnienia: -92.5
Gęstość: 0.7
Temp. Zapłonu: 157
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008104
Numer CAS: 74-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-820-0
Jednostka: 1992
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,06095