Drukuj
N-Metylomaleimid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
389412-25G 389412-5G
SIAL389412-25GEA 775 PLN
SIAL389412-25G SIAL389412-5G
N-Metylomaleimid, Sigma-Aldrich®
N-Metylomaleimid
Formuła: C₅H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 194 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 70…75 °C
Numer MDL: MFCD00005508
Numer CAS: 930-88-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-226-1
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II