Drukuj
N-Etyloizopropyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
386391-25ML 386391-5ML
SIAL386391-25MLEA 1480 PLN
SIAL386391-25ML SIAL386391-5ML
N-Etyloizopropyloamina, Sigma-Aldrich®
N-Etyloizopropyloamina
Formuła: C₅H₁₃N
Temp. Wrzenia: 60…62 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7085 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00015105
Numer CAS: 19961-27-4
Numer WE (dawny EINECS): 243-442-1