Drukuj
2-Amino-5-metylotiazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 5-Methylthiazol-2-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
380563-25G 380563-5G
SIAL380563-25GEA 307 PLN
SIAL380563-25G SIAL380563-5G
2-Amino-5-metylotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-metylotiazol
Formuła: C₄H₆N₂S
Temp. Wrzenia: 222 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 96 °C
Numer MDL: MFCD00078317
Numer CAS: 7305-71-7
Numer WE (dawny EINECS): 423-800-5