Drukuj
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodooktan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
370517-100G 370517-25G 370517-5G
SIAL370517-100GEA 669 PLN
SIAL370517-100G SIAL370517-25G SIAL370517-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodooktan, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodooktan
Formuła: C₈H₄F₁₃I
Temp. Wrzenia: 179 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,91 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00039410
Numer CAS: 2043-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 218-056-1