Drukuj
cis-1,2-Cyclopentanediol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
361437-1G 361437-5G
SIAL361437-1GEA 247 PLN
SIAL361437-1G SIAL361437-5G
cis-1,2-Cyclopentanediol, Sigma-Aldrich®
cis-1,2-Cyclopentanediol
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 229 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 30 °C
Numer MDL: MFCD00134192
Numer CAS: 5057-98-7