Drukuj
Tris(trimethylsilyl)silane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS
M-Clarity™ quality level = MQ100
360716-25G 360716-5G
SIAL360716-25GEA 1410 PLN
SIAL360716-25G SIAL360716-5G
Tris(trimethylsilyl)silane, Sigma-Aldrich®
Tris(trimethylsilyl)silane
Formuła: C₉H₂₈Si₄
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00077893
Numer CAS: 1873-77-4
Klasyfikacja Merck : 12,09886