Drukuj
Dichlorooctan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Sodium 2,2-dichloroacetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
347795-10G 347795-50G
SIAL347795-10GEA 452 PLN
SIAL347795-10G SIAL347795-50G
Dichlorooctan sodu, Sigma-Aldrich®
Dichlorooctan sodu
Formuła: C₂HCl₂NaO₂
MW: 150.92 g/mol
Temp. topnienia: 198…199 °C
Numer MDL: MFCD00070489
Numer CAS: 2156-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-461-3