Drukuj
N-Metylosukcynimid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
325384-5G 325384-25G
SIAL325384-5GEA 363 PLN
SIAL325384-5G SIAL325384-25G
N-Metylosukcynimid, Sigma-Aldrich®
N-Metylosukcynimid
Formuła: C₅H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 234 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 66…69 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (20.85 °C)
Numer MDL: MFCD00005517
Numer CAS: 1121-07-9