Drukuj
difosforan tetrapotasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL322431-2.5KGEA 472 PLN
SIAL322431-2.5KG SIAL322431-25G SIAL322431-500G
difosforan tetrapotasu, Sigma-Aldrich®
difosforan tetrapotasu
Formuła: K₄O₇P₂
MW: 330,34 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼1500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1090 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011393
Numer CAS: 7320-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-785-7
Klasyfikacja Merck : 12,07833