Drukuj
jodan (VII) sodu 99,8 ACS Fluka™, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium metaperiodate
311448-100G 311448-500G 311448-5G 311448-100G 311448-500G
311448-100GEA 560 PLN
311448-100G 311448-500G 311448-5G SIAL311448-100G SIAL311448-500G
jodan (VII) sodu 99,8 ACS Fluka™, Fluka™
jodan (VII) sodu
Formuła: NaIO₄
MW: 213.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 300
Temp. topnienia: 270 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 3.86 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003534
Numer CAS: 7790-28-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-197-6
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,08714
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (excluding dried substances) 99.8 - 100.3 %
Manganese (Mn) Max. 3.0 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 0.02 %