Drukuj
deoksycholan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
30970-100G 30970-25G 30970-500G
SIAL30970-100GEA 551 PLN
SIAL30970-100G SIAL30970-25G SIAL30970-500G
deoksycholan sodu, Sigma-Aldrich®
deoksycholan sodu
Formuła: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414.56 g/mol
Temp. topnienia: 357…365 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064139
Numer CAS: 302-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-132-7