Drukuj
Kwas deoksycholowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 12α-Hydroxylithocholic acid, (R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, DCA, 12alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,12α-Dihydroxycholan-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxycholanic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
30960-100G 30960-25G
SIAL30960-100GEA 683 PLN
SIAL30960-100G SIAL30960-25G
Kwas deoksycholowy, Sigma-Aldrich®
Kwas deoksycholowy
Formuła: C₂₄H₄₀O₄
Temp. Wrzenia: 504 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 190 °C
Numer MDL: MFCD00003673
Numer CAS: 83-44-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-478-5
Klasyfikacja Merck : 13,02916