Drukuj

Izocyjanian benzoilu, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

308188-1G 308188-5G
SIAL308188-1GEA 172 PLN
SIAL308188-1G SIAL308188-5G
Izocyjanian benzoilu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian benzoilu
Formuła: C₈H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 75 °C (0,1 mmHg)
Temp. topnienia: 28…29 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002032
Numer CAS: 4461-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-717-5

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR