Drukuj
Chlorek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
30764-1KG-F 30764-100G-F
SIAL30764-1KG-FEA 2480 PLN
SIAL30764-1KG-F SIAL30764-100G-F
Chlorek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła: C₆H₁₁ClN₂
Temp. topnienia: ∼80 °C
Gęstość: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 186 °C
Numer MDL: MFCD00074843
Numer CAS: 65039-09-0