Drukuj
n-Butyllithium 2 mol/l in cyclohexane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
302120-100ML 302120-800ML
SIAL302120-100MLEA 307 PLN
SIAL302120-100ML SIAL302120-800ML
n-Butyllithium 2 mol/l in cyclohexane, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Formuła: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Temp. topnienia: -76
Gęstość: 0.765
Numer MDL: MFCD00009414
Numer CAS: 109-72-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-698-7
Jednostka: 3394
ADR: 4.2 I