Drukuj
2-Merkapto-1-metyloimidazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole
301507-25G 301507-5G
SIAL301507-25GEA 515 PLN
SIAL301507-25G SIAL301507-5G
2-Merkapto-1-metyloimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Merkapto-1-metyloimidazol
Formuła: C₄H₆N₂S
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00179321
Numer CAS: 60-56-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-482-4
Klasyfikacja Merck : 13,06000