Chloromrówczan 1-chloroetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
301485-25G
301485-5G
SIAL301485-25GEA
502
PLN
SIAL301485-25G
SIAL301485-5G
Chloromrówczan 1-chloroetylu, Sigma-Aldrich®
Chloromrówczan 1-chloroetylu
Formuła:
C₃H₄Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 118…119 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –65 °C Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 40 °C |
Numer MDL:
MFCD00000647 Numer CAS: 50893-53-3 Numer WE (dawny EINECS): 256-834-2 Jednostka: 2742 ADR: 6.1,II |