Drukuj
N,N'-Difenylo-p-fenylenodiamina ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
292265-25G 292265-5G
SIAL292265-25GEA 541 PLN
SIAL292265-25G SIAL292265-5G
N,N'-Difenylo-p-fenylenodiamina ≥98%, Sigma-Aldrich®
N,N'-Difenylo-p-fenylenodiamina
Formuła: C₁₈H₁₆N₂
MW: 260.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 469 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 146…149 °C
Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003015
Numer CAS: 74-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-806-4
Klasyfikacja Merck : 12,03388