Drukuj
N-Metyloetyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: N-Ethylmethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
291145-25G 291145-5G
SIAL291145-25GEA 1100 PLN
SIAL291145-25G SIAL291145-5G
N-Metyloetyloamina, Sigma-Aldrich®
N-Metyloetyloamina
Formuła: C₃H₉N
Temp. Wrzenia: 36…37 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,6893 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009030
Numer CAS: 624-78-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-862-1