Drukuj
3,4-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
270237-25G 270237-5G
SIAL270237-25GEA 412 PLN
SIAL270237-25G SIAL270237-5G
3,4-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluoroaniline
Formuła: C₆H₅F₂N
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 22 °C
Gęstość: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007761
Numer CAS: 3863-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 223-381-7
Jednostka: 2941
ADR: 6.1,III