Drukuj
Metylofosfonian dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
268119-25G 268119-5G
SIAL268119-25GEA 1600 PLN
SIAL268119-25G SIAL268119-5G
Metylofosfonian dietylu, Sigma-Aldrich®
Metylofosfonian dietylu
Formuła: C₅H₁₃O₃P
MW: 152.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 190…194 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1.0406 g/cm³ (30 °C)
Numer MDL: MFCD00009813
Numer CAS: 683-08-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-667-4