Drukuj
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,3-Diamino-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminomesitylene, 2,4,6-Trimethylbenzene-1,3-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
263885-100G 263885-25G
SIAL263885-100GEA 1900 PLN
SIAL263885-100G SIAL263885-25G
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Formuła: C₉H₁₄N₂
MW: 150.22 g/mol
Numer MDL: MFCD00010149
Numer CAS: 3102-70-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-456-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 I