Drukuj
4-(Trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
263508-10G 263508-1G
SIAL263508-10GEA 849 PLN
SIAL263508-10G SIAL263508-1G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₈H₈F₃N
Temp. Wrzenia: 95…97 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,229 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010220
Numer CAS: 3300-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-971-9