Drukuj
3-(Trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
263494-25G 263494-5G
SIAL263494-25GEA 909 PLN
SIAL263494-25G SIAL263494-5G
3-(Trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₈H₈F₃N
MW: 175.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 72…74 °C (13 mmHg)
Gęstość: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008117
Numer CAS: 2740-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-367-2